Learn More
Fisherbrand™ Silicone Bulb-Type Safety Pipet Fillers
Chemical-resistant, resilient, silicone pipet fillers with glass valves improve worker safety
22.05€
Especificaciones
Puntas compatibles | No |
---|---|
Espaciado de las puntas ajustable | De 4,5mm a 9mm |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Para utilizar con | Pipeta |
Material | Silicona |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936522
|
Fisherbrand™
|
Rojo |
22.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Improve worker safety with these chemical-resistant, resilient, silicone pipet fillers with glass valves.
- Glass valves improve worker safety by eliminating mouth pipetting and handling of hazardous materials
- Long-lasting silicone is highly resistant to organic solvents
- Fit any pipet with O.D. ranging from 0.19 to 0.38 in. (4.5 to 9 mm)
To Use:
- Fill and dispense pipets with one hand
- Expel air by squeezing valve '1' above bulb
- Draw up liquid by pressing valve '2' on stem
- To release, press valve '3' on side of stem
Especificaciones
No | |
No esterilizable en autoclave | |
Silicona | |
1 | |
50 mL |
De 4,5mm a 9mm | |
Pipeta | |
Estándar de 3 válvulas | |
Pipeteador | |
Pipeta |