Learn More
Fisherbrand™ Minicentrífuga 100-240 V, con enchufe universal de 50/60 Hz, gris
Los rotores no necesitan herramientas y las opciones de centrifugado rápido hacen que la minicentrífuga Fisherbrand sea rápida y fácil de usar. La tapa de bloqueo está diseñada para encajar en la palma de la mano y poder abrir y extraer rápidamente los tubos.
Marca: Fisherbrand™ HS120621
181.30 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
La microcentrífuga Fisherbrand es ideal para separar células de microfiltro y muestras de HPLC, con adaptadores para alojar los principales tipos de microtubos y tubos de PCR (1,5/2,0, 0,5, 0,2 ml) según las necesidades. La carcasa de la centrífuga es de plástico ABS y la tapa de plástico de policarbonato para limpiar fácilmente la unidad. Una función detiene rápidamente la unidad cuando se apaga o se abre la tapa.
- Garantía de 5 años
- Tapa de cierre para mayor protección cuando se esté utilizando la unidad
- Una tapa más grande para alojar tubos más largos y con faldón, así como tapas para tubos más altos
- Una función para detener rápidamente la unidad cuando se desconecte o se abra la tapa
- Cumple los requisitos de seguridad más recientes aplicables en Norteamérica& y la UE
- La base de caucho impide que se mueva y amortigua aún más la vibración y ruido
- Capacidad: 6 tubos de 1,5/2 ml (rotor 1: adaptadores para tubos de 0,5 ml y 0,2 ml), 2 lugares para 8 tiras de 0,2 ml o 16 tubos individuales (rotor 2)
Servicio Técnico
5 años
Especificaciones
Tubos de 6 x 1,5/2 ml (rotor 1: Adaptadores para tubos de 0,5 ml y 0,2 ml, 2 posiciones para 8 tiras de 0,2 ml o 16 tubos individuales (rotor 2) | |
2.000 x g | |
5,03 in | |
Minicentrífuga | |
100/240V/50/60 Hz | |
104 x 128 x 153 mm | |
100/240 V |
6.000 rpm | |
No | |
128 mm | |
Dos rotores, gradilla de tubos, estuche de almacenamiento, juntas tóricas, adaptadores de tubos y adaptador de alimentación de doble aislamiento y baja tensión con cuatro enchufes intercambiables | |
Sí | |
50/60 Hz |
Videos
-
Fisherbrand Mini Centrifuge (ES)
-
Fisherbrand Mini Centrifuge (EN)
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora