Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta biseladas SureOne, ajuste universal: 1-200 μl
Ofrece una línea completa de puntas de pipeta biseladas de ajuste universal
46.80€ - 89.66€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 1 to 200 μl |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Longitud (imperial) | 2 in |
Longitud (métrico) | 51 mm |
Estilo de punta | Biselado |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Color | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Color | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11903436
![]() |
Fisherbrand™
T090RS-FIS |
Estéril | Amarillo | Gradilla con bisagras |
89.66€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11963426
![]() |
Fisherbrand™
T070RNS-FIS |
Estéril | Transparente | Gradilla con bisagras |
60.55€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11578412
![]() |
Fisherbrand™
T070RLN-FIS |
No estéril | Transparente | Cubierta de recarga |
46.80€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10678325
![]() |
Fisherbrand™
T070RN-FIS |
No estéril | Transparente | Gradilla con bisagras |
56.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11983426
![]() |
Fisherbrand™
T090R-FIS |
No estéril | Amarillo | Gradilla con bisagras |
61.95€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11913436
![]() |
Fisherbrand™
T090RL-FIS |
No estéril | Amarillo | Recarga |
50.55€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
Ofrece una línea completa de puntas de pipeta biseladas de ajuste universal
- Todas las puntas estériles en gradilla se han envuelto al vacío y certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN
- Todas las puntas sin filtro no esterilizadas, en gradilla y a granel tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y ADN
Características de la gradilla SureOne
- Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
- Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
- La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
- El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
- El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
- Tapa abatible reversible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una pipeta multicanal
- Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
- Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
- Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote—
- Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
- La pinza de contacto evita el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
- Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos.
- Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
- La información del producto se muestra en la caja
- La solapa antipolvo evita que los residuos contaminen el producto
- Las hendiduras permiten extraer el producto con mayor facilidad
- El embalaje con estructura en bandas facilita la extracción del inserto de la punta
- El diseño del embalaje de recargas ahorra un 58 % del espacio en la sobremesa frente al embalaje en gradillas y reduce los residuos de plástico en un 52 %
Información de órdenes
Las opciones de embalaje incluyen material a granel, racks, racks estériles y rack de recarga.
Especificaciones
De 1 to 200 μl | |
2 in | |
Biselado | |
No |
Autoclavable | |
51 mm | |
Universal Fit | |
SureOne™ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Puntas de pipeta biseladas SureOne, ajuste universal: 1-200 μl