Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta biseladas SureOne, ajuste universal: 1-200 μl
GREENER_CHOICE
Ofrece una línea completa de puntas de pipeta biseladas de ajuste universal
Marca:  Fisherbrand™ T090RS-FIS
35.19 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11903436
  • 89.66€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
De 1 to 200 μl
Estéril
Autoclavable
51 mm
Gradilla con bisagras
Universal Fit
SureOne™
Sin filtro
Amarillo
2 in
ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, biocarga, inhibidor de PCR, endotoxinas y sin pirógenos
Biselado
No
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (ES)
    Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:49
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:49
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipeteadores
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 17.31%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Domine la manipulación de líquidos con facilidad.
    Promo Code: 24122
    Expires2025-04-13
    Days
    15
    Hours
    3
    Minutes
    34
    Seconds
    40
  • Multiple Manufacturers
    Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.
    Promo Code: 24222
    Expires2025-03-31
    Days
    2
    Hours
    3
    Minutes
    34
    Seconds
    40
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24162
    Expires2025-03-31
    Days
    2
    Hours
    3
    Minutes
    34
    Seconds
    40
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
    Days
    32
    Hours
    3
    Minutes
    34
    Seconds
    40
  • Multiple Manufacturers
    Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.
    Promo Code: 24134
    Expires2025-03-31
    Days
    2
    Hours
    3
    Minutes
    34
    Seconds
    40
Título del producto
Fisherbrand™ Puntas de pipeta biseladas SureOne, ajuste universal: 1-200 μl > Amarillo; estéril; gradilla con bisagras; envase: HRS, 10 x 96