Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Filtered Pipette Tips
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
Marca:  Fisherbrand™
46.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.32300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16440875
  • 74.95€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
Single Use Only
Descripción
Descripción
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
  • La tecnología de baja retención ayuda a maximizar la recuperación de muestras
  • La gradilla con filtro estéril con tecnología de filtro a escala micrómétrica proporciona protección frente a los aerosoles
  • Lote trazable y con certificación de ausencia de: ARNasa/ADNasa, ADN, pirógenos, endotoxinas, bioconcentración, inhibidores de PCR y ATP
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
Estéril
Azul
Del 0,2 al 0,7%
2,3 in
Certificado de esterilidad, COA
Ambiente
Electron Beam
Punta de pipeta de ajuste universal
Retención baja, Longitud extendida, MicroPoint, Forma cónica precisa, Compatibilidad universal
960
Clear
Pipetas y placas de 96 y 384 pocillos, termociclador
SureOne
Cónicos
Con filtro
Natural
No esterilizable en autoclave
Del 0,6 al 1,8%
5,84 cm
Certificado libre de: ARNasa/ADNasa, ADN, pirógenos, endotoxinas, bioconcentración, inhibidores de PCR y ATP, lote trazable
PCR y PCR en tiempo real, muestras viscosas
Tecnología de baja retención, resina ultra transparente
Gradilla con bisagras
Gradilla con filtro estéril
Punta de pipeta
Polipropileno
10 μl, 50 μl, 100 μl, 200 μl