Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Filtered Pipette Tips
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
65.50€ - 84.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Natural |
Color de gradilla | Azul |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Alertas:
Single Use Only
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16490865
|
Fisherbrand™
|
10 μl | 3,13 cm |
65.50€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16470865
|
Fisherbrand™
|
10 μl | 4,57 cm |
74.95€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16480865
|
Fisherbrand™
|
20 μl | 4,57 cm |
74.95€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16420875
|
Fisherbrand™
|
20 μl | 5,03 cm |
74.95€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16430875
|
Fisherbrand™
|
50 μl | 5,03 cm |
68.75€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16410875
|
Fisherbrand™
|
100 μl | 5,03 cm |
74.95€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16440875
|
Fisherbrand™
|
200 μl | 5,84 cm |
74.95€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16450875
|
Fisherbrand™
|
300 μl | 5,84 cm |
74.95€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16400875
|
Fisherbrand™
|
1000 μl | 8,89 cm |
84.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
- Low retention technology helps maximize sample recovery
- Filter Rack Sterile with small micron filter technology provides aerosol protection
- Lot Traceable and Certified Free of: Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, PCR Inhibitor and ATP
Especificaciones
Con filtro | |
Natural | |
No esterilizable en autoclave | |
Certificado libre de: ARNasa/ADNasa, ADN, pirógenos, endotoxinas, bioconcentración, inhibidores de PCR y ATP, lote trazable | |
PCR y PCR en tiempo real, muestras viscosas | |
Tecnología de baja retención, resina ultra transparente | |
Gradilla con filtro estéril | |
Punta de pipeta | |
SureOne |
Estéril | |
Azul | |
Certificado de esterilidad, COA | |
Ambiente | |
Electron Beam | |
Gradilla con bisagras | |
960 | |
Sí | |
Polipropileno |