Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Filtered Pipette Tips
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
Marca: Fisherbrand™
50.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.49700kg
Alertas:
Single Use Only
Descripción
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
- La tecnología de baja retención ayuda a maximizar la recuperación de muestras
- La gradilla con filtro estéril con tecnología de filtro a escala micrómétrica proporciona protección frente a los aerosoles
- Lote trazable y con certificación de ausencia de: ARNasa/ADNasa, ADN, pirógenos, endotoxinas, bioconcentración, inhibidores de PCR y ATP
Especificaciones
20 μl | |
Estéril | |
Azul | |
Del 0,4 al 1,5% | |
1,98 in | |
Certificado de esterilidad, COA | |
Ambiente | |
Electron Beam | |
Punta de pipeta de ajuste universal | |
Biselado, Retención baja, Compatibilidad universal | |
960 | |
Blue | |
Pipetas y placas de 96 y 384 pocillos, termociclador | |
SureOne | |
Cónicos |
Con filtro | |
Natural | |
No esterilizable en autoclave | |
Del 1,0 al 3,0% | |
5,03 cm | |
Certificado libre de: ARNasa/ADNasa, ADN, pirógenos, endotoxinas, bioconcentración, inhibidores de PCR y ATP, lote trazable | |
PCR y PCR en tiempo real, muestras viscosas | |
Tecnología de baja retención, resina ultra transparente | |
Gradilla con bisagras | |
Gradilla con filtro estéril | |
Punta de pipeta | |
Sí | |
No | |
Polipropileno |