Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Filtered Pipette Tips
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
Marca:  Fisherbrand™
50.62 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.26900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16410875
  • 74.95€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
Single Use Only
Descripción
Descripción
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
  • La tecnología de baja retención ayuda a maximizar la recuperación de muestras
  • La gradilla con filtro estéril con tecnología de filtro a escala micrómétrica proporciona protección frente a los aerosoles
  • Lote trazable y con certificación de ausencia de: ARNasa/ADNasa, ADN, pirógenos, endotoxinas, bioconcentración, inhibidores de PCR y ATP
Especificaciones
Especificaciones
100 μl
Estéril
Azul
0,2 al 1 %
1,98 in
Certificado de esterilidad, COA
Ambiente
Electron Beam
Punta de pipeta de ajuste universal
Retención baja, Biselado, Compatibilidad universal
960
Blue
Pipetas y placas de 96 y 384 pocillos, termociclador
SureOne
Cónicos
Con filtro
Natural
No esterilizable en autoclave
Del 0,8 al 3,0%
5,03 cm
Certificado libre de: ARNasa/ADNasa, ADN, pirógenos, endotoxinas, bioconcentración, inhibidores de PCR y ATP, lote trazable
PCR y PCR en tiempo real, muestras viscosas
Tecnología de baja retención, resina ultra transparente
Gradilla con bisagras
Gradilla con filtro estéril
Punta de pipeta