Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de recarga con punta con filtro SureOne™
Producto estéril y libre de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN
Marca:  Fisherbrand™
59.29 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.01500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11997714
  • 98.00€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Producto estéril y libre de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN
Características de envasado
  • Los pocillos con offset permiten apilar las puntas de los filtros
  • Los insertos rígidos tienen un formato multicanal que garantiza un sellado seguro de la punta
  • Los insertos disponen de números de lote para su trazabilidad y también incluyen un volumen de punta fácil de leer y el número de catálogo de Fisher
  • El embalaje estéril con una pestaña exterior protege las puntas de la contaminación durante el relleno de los insertos
  • El paquete de recarga respetuoso con el medio ambiente reduce los residuos de plástico y ahorra espacio
  • Los raíles guía de la funda del envase alinean los insertos de las puntas para una transferencia fluida y fiable a la gradilla
Características de la gradilla
  • Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
  • Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
  • Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
  • La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
  • El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
  • El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
  • Tapa abatible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una micropipeta multicanal
Características de los insertos
  • Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
  • Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote—
  • Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
  • La pinza de contacto ayuda a evitar el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
  • Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos.
  • Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
Especificaciones
Especificaciones
Punta MicroPoint Nano; graduada a 2,5 ul; 0,1-5 ul
Con filtro
Transparente
31 mm
MicroPoint, Universales:
Sure OneTM
2,5 μl
0,1 μl a 5 μl
Estéril
Esterilizable en autoclave
Recarga