Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de recarga con punta con filtro SureOne™
Producto estéril y libre de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN
90.55€ - 98.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Formato | Recarga |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11997714
|
Fisherbrand™
|
Punta MicroPoint Nano; graduada a 2,5 ul; 0,1-5 ul | 0,1 μl a 5 μl | MicroPoint, Universales: |
98.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11937724
|
Fisherbrand™
|
Punta biselada de baja retención; no graduada; de 2 a 20 ul | 2 μl a 20 μl | Biselado, Low Retention, Universales: |
97.90€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11907724
|
Fisherbrand™
|
Punta MicroPoint; graduada a 2 ul; 0,1-10 ul | 0,1 μl a 10 μl | Universal |
90.55€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11957724
|
Fisherbrand™
|
Punta Micropoint; graduada a 10, 50, 100, 200 ul; de 20 a 200 ul | 20 μl a 200 μl | Longitud extendida, Universal, Universal |
94.90€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11947724
|
Fisherbrand™
|
Punta biselada de baja retención; no graduada; de 10 a 100 ul | 10 μl a 100 μl | Biselado, filtro, baja retenci├│n, compatibilidad universal, Low Retention, Universal |
94.25€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Producto estéril y libre de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN
Características de envasado
- Los pocillos con offset permiten apilar las puntas de los filtros
- Los insertos rígidos tienen un formato multicanal que garantiza un sellado seguro de la punta
- Los insertos disponen de números de lote para su trazabilidad y también incluyen un volumen de punta fácil de leer y el número de catálogo de Fisher
- El embalaje estéril con una pestaña exterior protege las puntas de la contaminación durante el relleno de los insertos
- El paquete de recarga respetuoso con el medio ambiente reduce los residuos de plástico y ahorra espacio
- Los raíles guía de la funda del envase alinean los insertos de las puntas para una transferencia fluida y fiable a la gradilla
- Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
- Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
- Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
- La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
- El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
- El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
- Tapa abatible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una micropipeta multicanal
- Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
- Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote—
- Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
- La pinza de contacto ayuda a evitar el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
- Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos.
- Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
Especificaciones
Con filtro | |
Transparente | |
Recarga | |
Polipropileno |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Sure OneTM |