Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de polipropileno de tres niveles
Las gradillas moldeadas ofrecen un soporte rígido cuando están totalmente cargadas — con la consiguiente reducción del riesgo de roturas.
57.25€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Blanco |
Material | Polipropileno |
Forma | Rectángulo |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15560092
|
Fisherbrand™
F18860-1316 |
Tubos (13 a 16 mm) |
57.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Las gradillas moldeadas ofrecen un soporte rígido cuando están totalmente cargadas — con la consiguiente reducción del riesgo de roturas.
- Se pueden apilar vacías o cargadas con tubos de hasta 10 cm (4 pulg) de longitud
- Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
- Con cómodas asas en las placas terminales para su transporte
- Las filas están numeradas e incluyen letras para facilitar su referencia
- Las superficies blancas facilitan la comparación de colores
- Resistentes a productos químicos y sólidas, no se rompen ni se tiñen
Especificaciones
Rack para tubos | |
Blanco | |
Rectángulo | |
No estéril |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
3 niveles |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de polipropileno de tres niveles