Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de polipropileno de tres niveles
Las gradillas moldeadas ofrecen un soporte rígido cuando están totalmente cargadas — con la consiguiente reducción del riesgo de roturas.
Marca: Fisherbrand™ F18860-1316
49.82 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Las gradillas moldeadas ofrecen un soporte rígido cuando están totalmente cargadas — con la consiguiente reducción del riesgo de roturas.
- Se pueden apilar vacías o cargadas con tubos de hasta 10 cm (4 pulg) de longitud
- Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
- Con cómodas asas en las placas terminales para su transporte
- Las filas están numeradas e incluyen letras para facilitar su referencia
- Las superficies blancas facilitan la comparación de colores
- Resistentes a productos químicos y sólidas, no se rompen ni se tiñen
Especificaciones
Rack para tubos | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (13 a 16 mm) | |
40 | |
3 niveles | |
No estéril | |
27 cm | |
11,2 cm | |
13,3 cm | |
16 mm |
4 x 10 | |
Blanco | |
Polipropileno | |
Rectángulo | |
Yes, When Empty | |
10,63 x 4,44 x 5,25 pulg (27 x 11,2 x 13,3 cm) | |
10,63 in | |
4,44 in | |
5,25 in |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%