Learn More
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum
Para recipientes de abertura estrecha
Marca: Fisherbrand™ TO/09/RED
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para recipientes de abertura estrecha
- Estrías externas en el enchufe
- El manguito de los rotadores se pliega hacia abajo sobre el cuello exterior del contenedor y. crea una junta segura
- Se perfora fácilmente con agujas hipodérmicas
- Disponible en caucho rojo o crema en paquetes de 10
Especificaciones
6.5 mm | |
Para contenedores con un DI de 0,77 a 0,82 cm | |
1 | |
Caucho |
Para recipientes de abertura estrecha | |
9 mm | |
Rojo | |
Tapón antivuelco con septo |