Learn More
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum
Para recipientes de abertura estrecha
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Descripción
Para recipientes de abertura estrecha
- Estrías externas en el enchufe
- El manguito de los rotadores se pliega hacia abajo sobre el cuello exterior del contenedor y. crea una junta segura
- Se perfora fácilmente con agujas hipodérmicas
- Disponible en caucho rojo o crema en paquetes de 10
Especificaciones
Rojo | |
8 mm | |
13 mm | |
Para recipientes con un D.I. de 0,92 a 0,97 cm |
Tapón antivuelco con septo | |
Para recipientes de abertura estrecha | |
Caucho | |
1 |