Learn More
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum
Para recipientes de abertura estrecha
Marca:  Fisherbrand™ TO/49/RED
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11512503
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Para recipientes de abertura estrecha
  • Estrías externas en el enchufe
  • El manguito de los rotadores se pliega hacia abajo sobre el cuello exterior del contenedor y. crea una junta segura
  • Se perfora fácilmente con agujas hipodérmicas
  • Disponible en caucho rojo o crema en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
6.5 mm
Para contenedores con un DI de 0,77 a 0,82 cm
1
Caucho
5
Para recipientes de abertura estrecha
49 mm
Rojo
Tapón antivuelco con septo