Learn More
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum
Para recipientes de abertura estrecha
Marca:  Fisherbrand™ TO/29/CREAM
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11518132
  • 14.49€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para recipientes de abertura estrecha
  • Estrías externas en el enchufe
  • El manguito de los rotadores se pliega hacia abajo sobre el cuello exterior del contenedor y. crea una junta segura
  • Se perfora fácilmente con agujas hipodérmicas
  • Disponible en caucho rojo o crema en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
14 mm
Para recipientes con un D.I. de 1,5 a 1,6 cm
1
Caucho
1
Para recipientes de abertura estrecha
29 mm
Crema
Tapón antivuelco con septum
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum > Crema; 29 mm total