Learn More
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum
Para recipientes de abertura estrecha
Marca:  Fisherbrand™ TO/53/RED
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11522503
  • 27.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para recipientes de abertura estrecha
  • Estrías externas en el enchufe
  • El manguito de los rotadores se pliega hacia abajo sobre el cuello exterior del contenedor y. crea una junta segura
  • Se perfora fácilmente con agujas hipodérmicas
  • Disponible en caucho rojo o crema en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
24 mm
Para recipientes con un D.I. de 2,55 a 2,65 cm
1
Caucho natural
5,5
Para recipientes de abertura estrecha
53 mm
Rojo
Tapón antivuelco con septum