Learn More
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum
Para recipientes de abertura estrecha
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04680kg
Descripción
Para recipientes de abertura estrecha
- Estrías externas en el enchufe
- El manguito de los rotadores se pliega hacia abajo sobre el cuello exterior del contenedor y. crea una junta segura
- Se perfora fácilmente con agujas hipodérmicas
- Disponible en caucho rojo o crema en paquetes de 10
Especificaciones
Crema | |
2 | |
Para recipientes de abertura estrecha | |
Caucho | |
1 |
Tapón antivuelco con septo | |
16 mm | |
33 mm | |
Para recipientes con un D.I. de 1,7 a 1,75 cm |