Learn More
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum
Para recipientes de abertura estrecha
Marca:  Fisherbrand™ TO/37/CREAM
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11538132
  • 15.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para recipientes de abertura estrecha
  • Estrías externas en el enchufe
  • El manguito de los rotadores se pliega hacia abajo sobre el cuello exterior del contenedor y. crea una junta segura
  • Se perfora fácilmente con agujas hipodérmicas
  • Disponible en caucho rojo o crema en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
17.5 mm
Para recipientes con un D.I. de 1,77 a 1,87 cm
1
Caucho
3
Para recipientes de abertura estrecha
37 mm
Crema
Tapón antivuelco con septo