Learn More
Fisherbrand™ Tarros de polipropileno de boca ancha Código de producto.: 11828661
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Tarros de polipropileno de boca ancha
Código de producto. 11828661 Tienda Cole-Parmer Productos
250 ml, 89 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Tamaño del tapón:
89 mm
Código de producto. 11828661
Marca: Fisherbrand™ 0610140
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca de polipropileno sin revestimiento
Mayor resistencia a altas temperaturas que LDPE o HDPE.
Mayor resistencia a la temperatura que el LDPE o el HDPE.
  • Soportan hasta 135 °C (275 °F) para períodos cortos y 100 °C (212 °F) continuamente
  • Temperatura de fragilidad a 0 °C (32 °F)
  • Paredes rígidas
  • Excelente resistencia química
  • Pueden esterilizarse con todos los métodos normales, excepto calor seco y radiación
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
Especificaciones
Capacidad 8 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Natural
Descripción Tarro de PP natural de 236,588 ml (8 oz)
Diámetro (imperial) 3,5 in
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de muestras de laboratorio, suministros o polvos
Incluye Tapones de rosca de polipropileno sin revestimiento
Material Polipropileno
Temperatura máxima 135 °C
Temperatura máx. (imperial) 275 °F
N.º por caja 36
N.° por paquete 6
Cantidad Caja, paquete
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento Sin septum
Claridad Natural
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 66 mm
Tipo de producto Tarro
Altura (imperial) 2,5 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 89 mm
Diámetro (métrico) 89 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Título del producto
Fisherbrand™ Tarros de polipropileno de boca ancha >