Learn More
Hamilton™ Conexión con arandela
Proporciona soluciones de conexión en el laboratorio.
Marca: Hamilton™ 88806
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para calibres 18 a 22
- Para rosca 1/4-28
- Se venden en paquetes de 10
Especificaciones
Metal (arandela) | |
Calibre 18 a 22 | |
10/paq. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Hamilton™ Conexión con arandela > De 18 a 22 de calibre
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido