Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de pH/mV FiveEasy™ F20
El medidor de sobremesa compacto ofrece mediciones de pH/mV de alta calidad con tan solo pulsar un botón
Marca: Mettler Toledo™ 30266658
Includes: Guía rápida de instalación, pack de inicio de tampón de pH
Descripción
- Diseño compacto que ahorra espacio con una carcasa de ABS
- Retire el soporte del sensor tras el uso y almacénelo en el lateral del medidor
- Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 10,9 cm (4,3 pulgadas) para una visualización sencilla
- Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
- Compensación de temperatura ATC y MTC
- Calibración lineal de tres puntos (máx.) con cuatro grupos de tampones predefinidos
- BNC, Cinch, entradas de sensores NTC de 30 kiloohmios
- Incluye registro del punto final automático y manual, señal sonora de punto final, señal visual de punto final
- Ideal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
- Intervalo de pH: Desde 0,00 hasta 14,00
- Resolución de pH: 0,01
- Exactitud del pH: ±:0,01
- Intervalo de mV: De 2000 a 2000 mV
- Resolución de mV: 1mV
- Exactitud de mV: ± 1mV
- Escala de temperatura: De 0° a +100 °C (de 32° a 212 °F)
- Resolución de temperatura: 0,1 °C
- Exactitud de temperatura: 0,5 °C
- Tamaño de la memoria: calibración actual
- Fuente de alimentación: De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
- Dimensiones: 22,7 x 14,7 x 7cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg)
- Peso: 0,63kg (1,4 lb)
- Solo medidor F20: Adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
- Kit estándar F20: Apto para un amplio intervalo de muestras acuosas generales
Especificaciones
FiveEasy F20-Basic | |
0,5 °C | |
± 0,01 | |
Linear | |
0,01 | |
1mV | |
De 32° a 212 °F | |
LCD | |
BNC, Cinch, sensores NTC de 30 kiloohmios | |
0,63 kg | |
ATC y MTC | |
120/240 V |
Medidor de pH F20, soporte de electrodo, dos sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, certificado de prueba, guía de medición de pH | |
±1 | |
Aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit | |
Desde 0 hasta 14 | |
Desde 2000 hasta 2000 | |
De 0 °C a 100 °C | |
0,1 °C | |
Calibración de corriente | |
22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg) | |
1,4 lb | |
Solo medidor F20 | |
50/60 Hz |