Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de pH/mV FiveEasy™ F20
El medidor de sobremesa compacto ofrece mediciones de pH/mV de alta calidad con tan solo pulsar un botón
408.00€ - 820.00€
Especificaciones
Exactitud (mV) | ± 1 |
---|---|
Exactitud (pH) | ± 0,01 |
Exactitud (temperatura) | 0,5 °C |
Calibración | Linear |
Intervalo (pH) | De 0 a 14 |
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15490324
|
Mettler Toledo™
30266658 |
Solo medidor F20 | Medidor de pH F20, soporte de electrodo, dos sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, certificado de prueba, guía de medición de pH | Aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit |
621.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15583360
|
Mettler Toledo™
30266658 |
Solo medidor F20 | Medidor de pH F20, soporte de electrodo, dos sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, certificado de prueba, guía de medición de pH | Aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit | N/A | N/A | N/A | |||||
15543360
|
Mettler Toledo™
30266626 |
Kit estándar F20 | Medidor de pH F20, sensor de pH LE438, soporte de electrodo, sobres de 2 tampones para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, certificado de prueba, guía de medición de pH | Amplia gama de muestras acuosas generales |
820.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Diseño compacto con carcasa de ABS
- Retire el soporte de sensor después de su uso y almacénelo en el lateral del medidor
- Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 4.3 pulg para una visualización sencilla
- Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
- Compensación de temperatura ATC y MTC
- Calibración lineal de tres puntos (máx.) con cuatro grupos de tampones predefinidos
- Entradas para sensor de 30 kiloohmios BNC, Cinch y NTC
- Incluye salida analógica, registro del punto final automático y manual, señal acústica del punto final, señal visual de punto final
- Ideal para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio
- Intervalo de pH: de 0.00 a 14.00
- Resolución de pH: 0.01
- Exactitud del pH: ±:0.01
- Intervalo de mV: de 2000 a 2000 mv
- Resolución de mV: 1 mV
- Exactitud de mV: ±1 mV
- Escala de temperatura: de 0 ° a + 100 °C (de 32 ° a 212 °F)
- Resolución de temperatura: 0.1°C
- Exactitud de temperatura: 0.5°C
- Tamaño de memoria: calibración actual
- Fuente de alimentación: de 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 VCC
- Dimensiones: 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 pulg)
- Peso: 0.63 kg (1.4 lb)
- Solo medidor F20: apto para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
- Kit estándar F20: apto para una gran variedad de muestras acuosas generales
Especificaciones
± 1 | |
0,5 °C | |
De 0 a 14 | |
Desde 2000 hasta 2000 | |
De 0 °C a 100 °C | |
0,1 °C | |
Calibración de corriente | |
22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg) | |
1,4 lb | |
120/240 V |
± 0,01 | |
Linear | |
0,01 | |
1mV | |
de - 32 °F a 212 °F | |
LCD | |
BNC, Cinch, sensores NTC 30 kiloohmios | |
0,63 kg | |
ATC y MTC | |
50/60 Hz |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Mettler Toledo™ Medidores de pH/mV FiveEasy™ F20