Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de pH/mV FiveEasy™ Plus FP20:
El medidor de sobremesa compacto ofrece mediciones de pH/mV de alta calidad con tan solo pulsar un botón
Marca: Mettler Toledo™ 30266627
682.54 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Includes: Solo medidor y cargador. (No incluye soporte de electrodos, tampones ni sonda.)
Descripción
- Diseño compacto que ahorra espacio con una carcasa de ABS
- Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 4,3 pulg para una visualización sencilla
- Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
- Puertos RS232 o USB para exportar datos directamente a una impresora o a un PC para su posterior procesamiento
- Compensación de temperatura ATC y MTC
- Calibración lineal de cinco puntos (máx.) con cuatro grupos de tampones predefinidos
- BNC, cincha, entradas de sensores NTC 30 kiloohmios
- Incluye registro del punto final automático y manual, señal sonora de punto final, señal visual de punto final
- Ideal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
- Intervalo de pH: Desde -2,00 hasta 16,00
- Resolución de pH: 0,01/0,1
- Exactitud del pH: ±: 0,01
- Intervalo de mV: De 2000 a 2000 mV
- Resolución de mV: 1mV
- Exactitud de mV: ±1 mV
- Escala de temperatura: De -5° a +105 °C (de 23° a 221 °F)
- Resolución de temperatura: 0,1 °C
- Exactitud de temperatura: 0,3 °C
- Tamaño de memoria: 200 mediciones, calibración actual
- Fuente de alimentación: De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
- Dimensiones: 22,7 x 14,7 x 7cm (9 x 5,7 x 2,7 in)
- Peso: 0,63 kg (1,4 lb.)
- Solo medidor FP20: Adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
Especificaciones
FiveEasy Plus FP20-Basic | |
0,3 °C | |
± 0,01 | |
Aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit | |
Desde -2,00 hasta 16,00 | |
Desde 2000 hasta 2000 | |
De -5 °C a +105 °C | |
0,1 °C | |
200 mediciones, calibración actual | |
22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg) | |
1,4 lb | |
Solo medidor FP20 | |
50/60 Hz |
Medidor de pH FP20, cargador, certificado de prueba, guía de medición de pH | |
± 1 | |
RS232, USB | |
Lineal/segmentado | |
0,01, 0,1 | |
1mV | |
de - 23 °F a 221 °F | |
LCD | |
BNC, Cinch, sensores NTC 30 kiloohmios | |
0,63 kg | |
ATC y MTC | |
120/240 V |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
22Hours
2Minutes
15Seconds
0