Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star PH111 Bench pH Meters
Orion Lab Star PH111 benchtop pH meters measure pH or ORP with mV and temperature, feature a large backlit display for easy viewability, and offer small footprint to save bench space. The Orion Lab Star pH meter is ideal for simplified, budget-friendly lab testing and data recording.
Marca: Thermo Scientific™ LSTAR1110
Descripción
Discover the award-winning Orion Lab Star PH111 pH/mV bench meter. Measure pH or ORP simultaneously with mV and temperature. Featuring a large, backlit display for easy viewability and small footprint to save bench space, this pH meter is ideal for simplified, budget-friendly lab testing. Use the onscreen stabilizing and ready indicators to help identify when pH meter and ORP meter readings are complete. View active pH, ORP and temperature calibration logs with date and time stamp, record key measurements using the 500-point data log with date and time stamp, and output all logs to a printer or computer.
Características del medidor de pH Orion Lab Star PH111
- Medidor de pH económico para simplificar las pruebas de pH y ORP
- La pantalla muestra pH, mV y temperatura simultáneamente para un registro de datos preciso
- Mida de -2,000 a 18,000 pH, de -2000,0 a +2000,0 mV y de -5,0 a 105,0 °C para garantizar unas capacidades de medición completas
- Realice calibraciones de pH de uno a cinco puntos, calibraciones ORP de un punto y calibraciones de ajuste de temperatura de un punto para lograr un cumplimiento de SOP competente
- La gran pantalla retroiluminada de 12,7 cm (5 pulg) facilita la visualización y el registro de mediciones
- El tamaño reducido de los medidores ahorra un valioso espacio en la mesa de trabajo en el laboratorio
- Los indicadores de estabilización y de preparación en pantalla ayudan a identificar cuándo se han completado las lecturas
- El icono de estado del electrodo de pH ayuda a garantizar un rendimiento fiable del electrodo
- Los datos de fecha y hora grabados y los registros de calibración admiten el cumplimiento de GLP
- Consulte los registros de calibración de pH, ORP y temperatura activos con la marca de fecha y hora para garantizar mediciones precisas y reproducibles
- Utilice el registro de datos de 500 puntos con la marca de fecha y hora para registrar las mediciones clave
- Los datos de salida y los registros de calibración se envían a una impresora o a un ordenador para el almacenamiento de datos a largo plazo
Medidores y kits de medidores
- LSTAR1110 es el medidor de pH y la opción de soporte, lo que le permite adquirir el electrodo de pH por separado
- LSTAR1115 es la opción estándar del kit de medidor de pH, para muestras comunes de pH como agua potable, agua del grifo, tampones (no TRIS) y uso general de los estudiantes
- LSTAR116 es la opción de kit de medidor de pH biológico fácil de limpiar, para muestras de pH que contienen tampones TRIS, proteínas, sulfuros, haluros u otros componentes que pueden interferir con el cloruro de plata; el electrodo de pH recargable incluido es fácil de limpiar y restaurar
- LSTAR117 es la opción de kit de medidor de pH biológico de bajo mantenimiento, para muestras de pH que contienen tampones TRIS, proteínas, sulfuros, haluros u otros componentes que pueden interferir con el cloruro de plata; el electrodo de pH relleno de gel incluido requiere poco mantenimiento y es fácil de utilizar
- LSTAR1118 es la opción de kit de medidor de pH para muestras difíciles, para muestras de pH espesas, viscosas o semisólidas, incluidos alimentos, bebidas, aguas residuales, emulsiones, suelos, lodos, sólidos en suspensión o lodos
Especificaciones
Medidor de pH/mV Orion Lab Star PH111 con soporte | |
±0,3 °C/±0,5 °F | |
±0,005, ±1 LSD | |
Ordenador o impresora (STARA-106) | |
pH con mV y temperatura o ORP con mV y temperatura, ORP with mV and Temperature | |
Desde -2,000 hasta +18,000 | |
1 a 5 puntos | |
±2000,0 mV con desviación de ±250 mV | |
1 (ORP) | |
23,0° hasta 221,0°F | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
LCD, 12,7 cm (5 pulg) retroiluminada | |
No volátil | |
Automático con modos de lectura automática y temporizada, manual con modo de lectura continuo | |
BNC para pH o ORP, MiniDIN de 8 pines para ATC | |
IP54 | |
198,3 x 155,2 x 61,7 mm | |
1,54 lb |
Medidor con soporte de electrodos, cable de PC, adaptador de alimentación universal | |
±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor | |
Transferencia de todos los puntos de datos o de puntos de datos individuales a la impresora u ordenador | |
Opción de medidor y soporte, seleccione y adquiera el electrodo por separado | |
pH, ORP y temperatura | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
±2000,0 | |
0,1 mV | |
De -5,0 °C a +105,0 °C | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
Sí | |
500 con sello de fecha y hora | |
Alarma de recordatorio de calibración | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
Fuente de alimentación universal de 100-240 V 50-60 Hz con conexión de medidor de giro y bloqueo y enchufes de pared intercambiables para tomacorrientes de EE. UU./Japón, Europa, Reino Unido/Singapur, Australia/Nueva Zelanda y China | |
700 gramos | |
Garantía del medidor de 3 años |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora