Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de pH/mV FiveGo™ F2
El medidor portátil ofrece mediciones de pH/mV de alta calidad y fiables con tan solo pulsar un botón
373.36€ - 670.00€
Especificaciones
Exactitud (mV) | ± 1 |
---|---|
Exactitud (temperatura) | ± 0,5 °C |
Intervalo (pH) | De 0 a 14 |
Resolución (pH) | 0,01 |
Resolución (mV) | 1 mV |
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15543380
|
Mettler Toledo™
30266946 |
Solo medidor F2 | Pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampón de pH | Aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit |
373.36€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15573370
|
Mettler Toledo™
30266889 |
Kit estándar F2 | Sensor LE438 IP67, pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampón de pH | Para una amplia gama de muestras acuosas generales, incluidas las emulsiones y suspensiones |
670.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15503370
|
Mettler Toledo™
30266882 |
Kit de campo F2 | Sensor LE438 IP67, pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampón de pH, maletín de transporte | Para una amplia gama de muestras acuosas generales y para mediciones sobre la marcha |
605.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15593360
|
Mettler Toledo™
30266881 |
Kit comida F2 | Sensor LE427 IP67, pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampón de pH, maletín de transporte | Para muestras sólidas y semisólidas, como carne, fruta, queso y mucho más |
600.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Hay disponibles combinaciones diferentes de medidores portátiles, sensores y accesorios que son especialmente aptos para aplicaciones o muestras específicas.
- Carcasa sólida de ABS resistente al agua IP67
- Pantalla LCD segmentada, amplia y bien estructurada de 3.1 pulg para una visualización sencilla
- Disposición intuitiva de botones y menú sencillo para un uso fácil
- El diseño ergonómico resulta cómodo para manos grandes y pequeñas
- El soporte de pie plegable proporciona una visualización óptima cuando se encuentra en una mesa de laboratorio
- Soporta entornos húmedos y exigentes
- Incluye maletín de transporte compacto
- Calibración de tres puntos con cuatro grupos de tampones predefinidos
- Compensación de temperatura ATC y MTC
- Incluye registro de punto final automático y manual, señal de punto final sonora, señal de punto final visual
- Entradas de sensor Cinch, BNC
- Ideal para aplicaciones móviles en el laboratorio, en línea o en el exterior
- Intervalo de pH: de 0.00 a 14.00
- Resolución de pH: 0.01
- Exactitud del pH: ±0.01 mV
- Intervalo de mV: de - 1999 a 1999 mV
- Resolución de mV: 1 mV
- Exactitud de mV: 1 mV
- Escala de temperatura: 0°A +100°C (de 32° a 212°F)
- Resolución de temperatura: C
- Exactitud de temperatura: C
- Tamaño de memoria: 200 mediciones, calibración de corriente
- Horas de funcionamiento: 200 horas
- Fuente de alimentación: 4 x 1.5 V AAA LRO3 o 4 x 1.2V AAA NiMH HR03
- Dimensiones: 18.8 x 7.7 x 3.3 cm (97.4 x 3 x 1.3 pulg)
- Peso: 0.26 kg (0.5 lb)
- Solo medidor F2: apto para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
- Kit de alimentos F2: apto para muestras sólidas y semisólidas, como carne, fruta, queso y otras
- Kit de campo F2: apto para una amplia gama de muestras acuosas generales y para mediciones en cualquier lugar
- Kit estándar F2: apto para una amplia gama de muestras acuosas generales, como emulsiones y suspensiones
Especificaciones
± 1 | |
De 0 a 14 | |
1 mV | |
0,1 ° | |
200 mediciones, calibración actual | |
18,8 x 7,7 x 3,3 cm | |
0,5 lb |
± 0,5 °C | |
0,01 | |
3 | |
LCD | |
BNC, Cinch | |
0,26 kg | |
ATC y MTC |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Mettler Toledo™ Medidores de pH/mV FiveGo™ F2