Learn More
Invitrogen™ Fixation Medium (Medium A)
Medio de fijación (medio A)
Marca: Invitrogen™ GAS001S100
582.69 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Descripción
El medio de fijación (medio A) es un componente del kit de permeabilización celular FIX & PERM™. Este kit se utiliza en citometría de flujo para fijar y permeabilizar células en suspensión, lo que permite el acceso del anticuerpo a objetivos intracelulares sin sacrificar las características de dispersión.El kit de permeabilización celular FIX & PERM™ es:
Consulte una guía de selección para todos los productos disponibles de FIX & PERM™ y los productos relacionados con la preparación de muestras (incluidas las soluciones de lisis y preservación celular, los reactivos de bloqueo e información sobre el uso de productos de separación celular Dynabeads™ para el aislamiento celular).
La fórmula de medio de fijación está específicamente diseñada para reducir la tinción de fondo y permitir la adición simultánea de anticuerpos etiquetados con fluorocromo durante el paso de permeabilización.
Funcionamiento
Las células se incuban durante 15 minutos a temperatura ambiente con el medio de fijación y se lavan. Las células se pueden incubar con medio de permeabilización (medio B) (n.º de catálogo GAS002S100) y anticuerpo etiquetado con fluorocromo. Tanto el medio de fijación como el medio de permeabilización se incluyen en el kit de permeabilización celular FIX & PERM™.
Especificaciones
Gris | |
Mediciones | |
Reactivo de fijación | |
formaldehído | |
Citometría de flujo | |
Medio de fijación |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
1 unidad | |
Temperatura ambiente | |
100 ml | |
FIX & PERM™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.