Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para muestreadores automáticos con agujas extraíbles para instrumentos de GC
Las jeringas para muestreador automático de aguja extraíble Thermo Scientific™ para instrumentos de GC son precisas y reproducibles en varios volúmenes.
Marca: Thermo Scientific™ 365C0971
Descripción
Las jeringas para muestreador automático de aguja extraíble Thermo Scientific™ para instrumentos de GC son precisas y reproducibles en varios volúmenes.
- Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
- Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
- Diseño de jeringa probado
Especificaciones
Acero inoxidable (aguja), Acero inoxidable (émbolo) | |
Calibre de 23 a 26s | |
Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija | |
Unidad | |
42 mm | |
Instrumentos para GC Agilent |
Calibre de 23 a 26; 5 ul, 42 mm de longitud | |
42 mm | |
No | |
5 μl | |
Cono | |
Fijo |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.