Learn More
Julabo™ Baños de recirculación refrigerados con compresor de aire Serie FL
Incluye un teclado protegido contra el agua e indicador LED de temperatura. El baño de refrigeración recirculante compacto Julabo™ AWC100 con compresor de aire cuenta con un tamaño compacto y se ha diseñado específicamente para aplicaciones donde el agua de refrigeración puede estar por encima de la temperatura ambiente y donde el control de la temperatura es secundario.
Marca: Julabo™ 9661012
Descripción
- Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
- Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
- Pantalla LED grande y brillante
- Control fiable de temperatura PID por microprocesador
- Indicador de nivel de llenado
- Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
- Temperatura permisible en conducto de retorno de +80 °C
- Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
- Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
- Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
- Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
- Drenaje frontal
- Sin orificios de ventilación lateral
- Interfaz RS232 para conexión a PC
- Clase IP conforme a IEC 60529: 21
- Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
- Indicador de presión
- Válvula de derivación para ajustar la presión de la bomba
Especificaciones
17 l | |
0,3 kW a -20 °C, 0,6 kW a -10 °C, 0,9 kW a 0 °C, 1 kW a 10 °C, 1,2 kW a 20 °C (etanol medio) | |
Para refrigeración respetuosa con el medio ambiente | |
14,5 psi | |
R404A | |
±0.5°C | |
50 cm | |
107 kg | |
115/230 V 60 Hz 14 A | |
60 Hz |
CE, IEC 60529: 21 | |
23 l/min | |
De 5 °C a 40 °C | |
FL1201 | |
± 0,5 °C | |
76 cm | |
64 cm | |
76 kg | |
115/230 V |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron