Learn More
Julabo™ Baños de recirculación refrigerados con compresor de aire Serie FL
Incluye un teclado protegido contra el agua e indicador LED de temperatura. El baño de refrigeración recirculante compacto Julabo™ AWC100 con compresor de aire cuenta con un tamaño compacto y se ha diseñado específicamente para aplicaciones donde el agua de refrigeración puede estar por encima de la temperatura ambiente y donde el control de la temperatura es secundario.
3895.00€ - 31350.00€
Código de producto | Marca | Caudal | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10562144
|
Julabo™
9660003 |
15/ l/min | 3 L a 4,5 L | 100/230 V/50/60 Hz |
3895.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11974828
|
Julabo™
9666040 |
60 l/min | De 24 a 30 l | 230/400 V 50/60 Hz 3 pH |
13895.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11920278
|
Julabo™
9666200 |
80 l/min | De 15 a 37 l | 400 V 50 Hz 18 A pH 3, 230 V 60 Hz 36 A pH 3 |
31350.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11924848
|
Julabo™
9666110 |
60 l/min | De 39 a 47 l | 230/400 V 50/60 Hz 3 pH |
21525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10272681
|
Julabo™
9600160 |
20 l/min | 11 l | 230 V 60 Hz 10 A |
10525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10453325
|
Julabo™
9666025 |
60 l/min | 30 l | 230 V 60 Hz 16 A |
11795.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10450264
|
Julabo™
9663012 |
40 l/min | 17 l | 230 V 60 Hz 11 A |
7550.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10140781
|
Julabo™
9600120 |
20 l/min | De 8 a 11 l | 230 V, 50 Hz |
9380.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10130913
|
Julabo™
9663017 |
40 l/min | 17 l | 230 V 60 Hz 10 A |
7980.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10222493
|
Julabo™
9661017 |
23 l/min | 17 l | 115/230 V 60 Hz 15 A |
7210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11954838
|
Julabo™
9666070 |
60 l/min | De 39 a 47 l | 230/400 V 50/60 Hz 3 pH |
18220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11944828
|
Julabo™
9663040 |
40 l/min | 30 l | 230 V 60 Hz 11 A |
12365.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10512055
|
Julabo™
9661012 |
23 l/min | 17 l | 115/230 V 60 Hz 14 A |
6660.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
- Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
- Pantalla LED grande y brillante
- Control fiable de temperatura PID por microprocesador
- Indicador de nivel de llenado
- Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
- Temperatura permisible en conducto de retorno de +80 °C
- Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
- Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
- Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
- Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
- Drenaje frontal
- Sin orificios de ventilación lateral
- Interfaz RS232 para conexión a PC
- Clase IP conforme a IEC 60529: 21
- Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
- Indicador de presión
- Válvula de derivación para ajustar la presión de la bomba
Especificaciones
De 5 °C a 40 °C |