Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de PCR planos, tiras de 12
Tiras de tapones abovedados para aplicaciones de PCR para su uso con placas para PCR de 96 pocillos y tiras de tubos Thermo Scientific.
Marca: Thermo Scientific™ AB0851
67.33 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Asegúrese de sellar correctamente todas las tiras de tubos de PCR y las placas de PCR de 96 pocillos con tiras de tapones para placas de PCR Thermo Scientific™ moldeadas con precisión.
Las tiras de tapones planos de PCR son compatibles con placas de PCR de 96 pocillos y tubos de tiras estándar con perfil bajo. Las 12 tiras cuentan con lengüetas de extremo grandes para facilitar su extracción.
Características destacadas:
- Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
- Lengüetas en los extremos de gran tamaño para la extracción de tiras (solo 12 tiras)
Certificaciones:
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa.
Especificaciones
Natural | |
Polipropileno | |
25 paquetes de 8 | |
200 tapones de tira | |
Tira de tapones de placa de PCR | |
Placa de 96 pocillos |
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas | |
12 | |
Termocicladores | |
Termocicladores | |
Sí |