Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de PCR planos, tiras de 12
Tiras de tapones abovedados para aplicaciones de PCR para su uso con placas para PCR de 96 pocillos y tiras de tubos Thermo Scientific.
52.50€ - 101.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12109840
|
Thermo Scientific™
AB0851 |
Natural | Tira de tapones de placa de PCR |
101.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12154681
|
Thermo Scientific™
AB0850 |
Natural | Tapón plano, tira de 12 tapones |
52.50€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Asegúrese de sellar correctamente todas las tiras de tubos de PCR y las placas de PCR de 96 pocillos con tiras de tapones para placas de PCR Thermo Scientific™ moldeadas con precisión.
Las tiras de tapones planos de PCR son compatibles con placas de PCR de 96 pocillos y tubos de tiras estándar con perfil bajo. Las 12 tiras cuentan con lengüetas de extremo grandes para facilitar su extracción.
Características destacadas:
- Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
- Lengüetas en los extremos de gran tamaño para la extracción de tiras (solo 12 tiras)
Certificaciones:
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa.
Especificaciones
Natural | |
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas | |
Polipropileno |