Learn More
Euro Protection™ Fleece Hat
El sombrero polar de Euro Protection™ está fabricado con forro polar grueso de 300 g/m2 para abrigar.
11.00€ - 79.00€
Especificaciones
Tipo de producto Sombrero
Material Forro polar, 300 g/m2
Grosor 300 gsm
Incluye Cordón para apretar
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
12008585
Ver documentos
Euro Protection™
5COVEB
Azul marino
11.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15804105
Ver documentos
Euro Protection™
5COVEO
Naranja N/A N/A N/A
Descripción
Descripción
  • Constructed of 100% polyester polar fleece,300g/m2
  • Includes black tightening cord for secure fit
Especificaciones
Especificaciones
Sombrero
Forro polar, 300 g/m2
300 gsm
Cordón para apretar
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Euro Protection™ Fleece Hat