Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 488 into Rabbit IgG antibodies.
Marca:  Proteintech™ KFA001-200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17751509
  • 889.00€ / 200 reacciones
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ 488 in any buffer condition to rabbit IgG primary antibodies from any supplier.
  • One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
  • Label your rabbit IgG antibody in <10 min without any additional equipment
Especificaciones
Especificaciones
4 FlexLinker de 50 μl CoraLite™ 488 para IgG de conejo, 4 FlexQuencher de 100 μl para IgG de conejo, 4 FlexBuffer de 500 μl, Manual, Imán de protocolo
1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz
IgG
200 reacciones de 0,5 μg
500 nM/520 nM