Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 488 into Rabbit IgG antibodies.
90.00€ - 889.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz
Excitación/emisión 500 nM/520 nM
Labeling Target IgG
Especie Rabbit
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17741509
Ver documentos
Proteintech™
KFA001-10
10 reacciones de 0,5 μg
90.00€
10 reacciones
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17761509
Ver documentos
Proteintech™
KFA001-50
50 reacciones de 0,5 μg
419.00€
50 reacciones
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17751509
Ver documentos
Proteintech™
KFA001-200
200 reacciones de 0,5 μg
889.00€
200 reacciones
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ 488 in any buffer condition to rabbit IgG primary antibodies from any supplier.
  • One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
  • Label your rabbit IgG antibody in <10 min without any additional equipment
Especificaciones
Especificaciones
1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz
500 nM/520 nM