Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos FlipStrip™ con tapa
Sujete las tiras de 0,2 ml y los tubos de 1,5 ml a un lado de la gradilla de microtubos con tapa Thermo Scientific™ FlipStrip y los tubos de 0,5 ml en el otro. Fabricada con plástico 100 % reciclado.
Marca: Thermo Scientific™ 8668
22.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Sujete las tiras de 0,2 ml y los tubos de 1,5 ml a un lado de la gradilla de microtubos con tapa Thermo Scientific™ FlipStrip y los tubos de 0,5 ml en el otro. La gradilla está fabricada con plástico 100 % reciclado.
- Tiene capacidad para tiras de 0,2 ml y tubos de 1,5 ml en un lado y tubos de 0,5 ml en otro.
- Diseño de perfil bajo y estable con una rejilla alfanumérica para facilitar la identificación de los tubos
- La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
- Disponibles en varios colores
Especificaciones
Gradilla FlipStrip | |
Tubos (0,5 ml), Tubos (1,5 ml), Tubos (2 ml) | |
Rectángulo | |
12 gradillas |
Rosa fluorescente | |
Plástico reciclado | |
Sí |