Learn More
Key Instruments™ Medidor de corriente acrílico transparente Flo Rite™ modelo FR2000 sin válvula
Marca: Key Instruments™ FR2A17BNBN
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Caudalímetro | |
De 4 a 50 l/min | |
6,89 bar (100 lb/pulg cuadrada) | |
Equipo de muestreo de aire en acuicultura, equipo de desalinización, analizadores de gas, sistemas médicos, equipo de fotoprocesamiento, sistemas de tratamiento y distribución de agua | |
Acrílico | |
±0,5% | |
Escala completa | |
65 °C |
± 5% | |
Vidrio | |
NPT (F) de 1/8 pulg | |
101,6mm | |
FR2000 | |
25,4mm | |
Buna-N | |
Sin válvula |