Learn More
Key Instruments™ Medidor de corriente acrílico transparente Flo Rite™ modelo FR2000 sin válvula
25.86€ - 94.11€
Especificaciones
Tipo | Caudalímetro |
---|---|
Exactitud | ± 5% |
Float Material | Vidrio |
Tasa de presión | 6,89 bar (100 lb/pulg cuadrada) |
Conexiones | NPT (F) de 1/8 pulg |
Código de producto | Marca | Caudal de aire | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal de aire | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11917425
|
Key Instruments™
FR2A12BNBN |
De 0,04 a 0,5 l/min | N/A | ||||||
11963504
|
Key Instruments™
FR2A17BNBN |
De 4 a 50 l/min | N/A | ||||||
11937425
|
Key Instruments™
FR2A14BNBN |
De 0,4 a 5 l/min | N/A | ||||||
Especificaciones
Caudalímetro | |
Vidrio | |
NPT (F) de 1/8 pulg | |
101,6mm | |
FR2000 | |
25,4mm | |
Buna-N | |
Sin válvula |
± 5% | |
6,89 bar (100 lb/pulg cuadrada) | |
Equipo de muestreo de aire en acuicultura, equipo de desalinización, analizadores de gas, sistemas médicos, equipo de fotoprocesamiento, sistemas de tratamiento y distribución de agua | |
Acrílico | |
±0,5% | |
Escala completa | |
65 °C |