Learn More
Novus Biologicals™ Fluoromount
Applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Marca: Novus Biologicals™ NB900-66726
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Applications: Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-ParaffinRecommended Storage
Store at room temperature
Especificaciones
Fluoromount Mounting Media | |
Room Temperature |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Novus Biologicals™ Fluoromount > Fluoromount Mounting Media; 25mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido