Learn More
Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 96-well Non-Treated Microplate
For use in fluorescence immunoassay. Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 96-Well Non-Treated Microplate is suitable for non polar proteins and peptides.
Marca:  Greiner Bio-One 675077
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10701634
  • 351.00€ / paquete de 40
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • Reducción del volumen de muestra en 50 hasta un %
  • Sta
    Service Plan
    No
    Servicio Técnico
    No
Especificaciones
Especificaciones
Alta adherencia
8 x 12
Negro
96
Sin tratar
Inmunoensayo de fluorescencia
40/caja
Zona media
Alta adherencia
Poliestireno
Estériles
40