Learn More
Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 96-well Non-Treated Microplate
For use in fluorescence immunoassay. Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 96-Well Non-Treated Microplate is suitable for non polar proteins and peptides.
351.00€
Especificaciones
Formato | Zona media |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 96 |
Tratamiento de superficie | Sin tratar |
Código de producto | Marca | Color | Propiedad de unión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Propiedad de unión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10023973
|
Greiner Bio-One
675074 |
Blanco | Alta adherencia |
351.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10701634
|
Greiner Bio-One
675077 |
Negro | Alta adherencia |
351.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Can be traced back to production through defined LOT number system
- Reduction of sample volume by up to 50 %
- Sta
Service Plan
No
Garantía
No
Especificaciones
Zona media | |
Poliestireno | |
Sin tratar | |
40/caja |
8 x 12 | |
96 | |
40 |