Learn More
STEMCELL Technologies Fluoxetine (Hydrochloride)
Serotonin reuptake inhibitor
Marca: STEMCELL Technologies 73142
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fluoxetine is a selective serotonin reuptake inhibitor, displaying a distinct preference for the serotonin transporter (Kd = 0.81 nM) over both the norepinephrine and dopamine transporters (Kd values of 240 and 3600 nM, respectively; Tatsumi et al.) This product is supplied as a hydrochloride salt of the molecule
- Induces proliferation of human embryonic stem cell-derived neural precursors, and enhances their neuronal differentiation (Chang et al. 2010)
- Induces proliferation and inhibits differentiation of human hypothalamic neuroprogenitor cells (Sousa-Ferreira et al.)
- Stimulates proliferation of mouse fetal neural stem cells (Chang et al. 2012)
- Stimulates in vivo proliferation of amplifying neural progenitor cells in adult mouse brain (Encinas et al.)
Especificaciones
56296-78-7 | |
100 mg | |
≥98% |
LY110140 | |
C17H18F3NO · HCl |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.