missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Fluoxetine (Hydrochloride)
Serotonin reuptake inhibitor
en la oferta
Especificaciones
CAS | 56296-78-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C17H18F3NO · HCl |
Pureza | ≥98% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17100182
|
STEMCELL Technologies
73142 |
100 mg |
en la oferta
100 miligramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17110182
|
STEMCELL Technologies
73144 |
500 mg |
en la oferta
500 miligramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Fluoxetine is a selective serotonin reuptake inhibitor, displaying a distinct preference for the serotonin transporter (Kd = 0.81 nM) over both the norepinephrine and dopamine transporters (Kd values of 240 and 3600 nM, respectively; Tatsumi et al.) This product is supplied as a hydrochloride salt of the molecule
- Induces proliferation of human embryonic stem cell-derived neural precursors, and enhances their neuronal differentiation (Chang et al. 2010)
- Induces proliferation and inhibits differentiation of human hypothalamic neuroprogenitor cells (Sousa-Ferreira et al.)
- Stimulates proliferation of mouse fetal neural stem cells (Chang et al. 2012)
- Stimulates in vivo proliferation of amplifying neural progenitor cells in adult mouse brain (Encinas et al.)
Especificaciones
56296-78-7 | |
C17H18F3NO · HCl | |
≥98% |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto