Learn More
Gibco™ Agente antiespumante irradiado libre de origen animal FoamAway™
Agente antiespumante irradiado libre de origen animal FoamAway™
Marca:  Gibco™ A1036901
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15762496
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
FoamAway™ es un agente antiespumante irradiado y libre de origen animal listo para su uso; se ha diseñado para ofrecer un alto rendimiento y comodidad a la hora de impedir que se forme espuma en su sistema de cultivo celular. Está prediluido, preesterilizado y envasado para conectarse directamente a su biorreactor sin necesidad de procesamiento adicional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Libre de material de origen animal
Cultivos celulares en suspensión
Gibco™
Sin rojo fenol
Temperatura ambiente
2,5 L
Almacenar a temperatura ambiente. Agite bien antes de usar. No filtrar.
Cultivo celular
Agente antiespumante
1 bolsa
Estéril con filtro
Líquido
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.