Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated
Gamma irradiated cleanroom facemasks eliminate goggles from fogging and mask slippage. Available with ties, headband, or earloop fastening.
2525.00€ - 3370.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Máscara facial para sala limpia |
---|---|
Material | SMS |
Tamaño | L |
Esterilidad | Estéril |
Dimensiones (L x An) | 7 x 4 in |
Código de producto | Marca | Fastening Type | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fastening Type | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17715299
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-1461AD |
Lazos | Verde |
2525.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17725299
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-1461DEL2 |
Diadema | Azul |
3090.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17735299
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-1461DEL2AD |
Diadema | Verde |
3370.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17745299
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
S-1461ELAD |
Ganchos para los oídos | Verde |
2915.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Mascarillas estériles para salas limpias
- Certificados de irradiación y conformidad con cada envío
- Tipos de fijación: Tiras para las orejas, lazos o cinta para la cabeza
Especificaciones
Máscara facial para sala limpia | |
L | |
7 x 4 in | |
Clase 100/ISO 5 | |
Sí | |
18 cm | |
4 in |
SMS | |
Estéril | |
Plisado, S-1461 | |
Sí | |
7 in | |
500/Case | |
10 cm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated