Learn More
uvex Mascarilla de pliegue FFP2 silv-Air Premium 5210
La línea de productos silv-Air Premium consta de mascarillas de pliegue blancas y clásicas que se adaptan a las distintas formas faciales.La banda de sujeción y el reborde de sellado integrado en todas las clases de protección implican que las mascarillas son fáciles de colocar correctamente, además de cómodas de llevar, incluso durante largos períodos.
Marca: uvex 8765210
52.11 EUR hasta el 2025-06-08
Use el código promocional "24131" para aplicar la oferta.
Descripción
Características generales
- Mascarilla de pliegue de filtración de partículas con válvula de exhalación
- Envasado individual
- Color: blanco
- También disponible sin válvula de exhalación o con filtro de carbono
Características de seguridad
- Máscara facial FFP2 certificada conforme a EN 149:2001+A1:2009
- Etiqueta D (prueba de polvo de dolomita aprobada): máxima transpirabilidad incluso con niveles de polvo bastante altos
- No se puede reutilizar
Características de confort
- La válvula de exhalación reduce la resistencia a la respiración y la acumulación de calor y humedad debajo de la mascarilla
- Pinza nasal flexible y ajustable
- El reborde de sellado suave garantiza una posición de sellado segura y cómoda de la mascarilla
- Bordes de material suave para una gran comodidad
- Banda de sujeción ajustable que ofrece un fácil manejo y un ajuste cómodo
Especificaciones
EN 149 (marcado D) | |
Pliegue plano | |
FFP2 | |
Respirador para partículas de uso general | |
Sí | |
No estéril |
Blanco | |
Sí | |
Polipropileno, Poliéster | |
Estándar | |
FFP2 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora