Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido fólico, 97 %, puro
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Folic acid |
Nombre de nota | Pure |
Punto de fusión | 250.0°C |
Color | Amarillo a naranja |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 50 g |
Índice Merck | 15, 4248 |
Condición de rotación específica | + 20.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH) |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467473 | Certificado de análisis | 30/01/2025 | 216632500,216630100,216630500 |
A0466318 | Certificado de análisis | 02/10/2024 | 216632500,216630100,216630500 |
A0463393 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | 216632500,216630100,216630500 |
A0459463 | Certificado de análisis | 23/01/2024 | 216632500,216630100,216630500 |
A0453797 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 216632500,216630100,216630500 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Folic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Ácido fólico, 97 %, puro >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido