Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido fólico, 97 %, puro Código de producto.: 10752485
Thermo Scientific Chemicals Ácido fólico, 97 %, puro
Código de producto. 10752485
250 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10752485
Marca: Thermo Scientific Chemicals 216632500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-30-3
Fórmula molecular C19H19N7O6
Peso molecular (g/mol) 441.4
Número MDL MFCD00079305
Clave InChI OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanedioico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folic acid
Nombre de nota Pure
Punto de fusión 250.0°C
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 4248
Condición de rotación específica + 20.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH)
Rotación específica + 20.00
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6mg/l (25°C). Other solubilities: soluble to about 1% in boiling water,soluble in diluted acids and alkalis,soluble in hot diluted hcl and h2so4,relatively soluble in acetic acid,phenol,pyridin,of alkali hydroxides and ca
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.4
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467473 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number216632500,216630100,216630500
Número de loteA0466318 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/10/2024 Catalog Number216632500,216630100,216630500
Número de loteA0463393 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number216632500,216630100,216630500
Número de loteA0459463 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2024 Catalog Number216632500,216630100,216630500
Número de loteA0453797 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number216632500,216630100,216630500
Nombre del producto
  • Folic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Ácido fólico, 97 %, puro >