Learn More
Buerkle™ Fórceps, acero inoxidable, afilados, rectos
Los fórceps, de acero inoxidable, afilados y rectos, son ideales para su uso en laboratorios. Los extremos puntiagudos con una estructura interna acanalada garantizan un manejo fiable de diferentes muestras. El mango acanalado ofrece un buen agarre.
Marca: Buerkle™ 5386-0200
4.03 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Acero inoxidable (1,4301)
- Los extremos puntiagudos con una estructura interna acanalada garantizan un manejo fiable de diferentes muestras
- El mango acanalado ofrece un buen agarre
- Adecuados para su uso en trabajos de gran precisión en química, la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos y bebidas
Especificaciones
Afilada, recta | |
Afilada, recta | |
Acero inoxidable (1,4301) | |
Forceps | |
Pinzas | |
Standard |
1 | |
4,13 in | |
105 mm | |
Alimentos | |
1 |
Folleto productos acero inoxidable
Tamaño : 1.4 MB
Brochure stainless steel products
Tamaño : 1.4 MB
Título del producto
Buerkle™ Fórceps, acero inoxidable, afilados, rectos > Longitud: 105 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido