Learn More
Buerkle™ Fórceps, acero inoxidable, afilados, rectos
Los fórceps, de acero inoxidable, afilados y rectos, son ideales para su uso en laboratorios. Los extremos puntiagudos con una estructura interna acanalada garantizan un manejo fiable de diferentes muestras. El mango acanalado ofrece un buen agarre.
6.00€ - 6.55€
Especificaciones
Estilo de punta | Afilada, recta |
---|---|
N.° por paquete | 1 |
Diseñar | Afilada, recta |
Material | Acero inoxidable (1,4301) |
Tipo de producto | Forceps |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16309561
|
Buerkle™
5386-0200 |
105 mm |
6.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16319561
|
Buerkle™
5386-0202 |
130 mm |
6.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
16329561
|
Buerkle™
5386-0204 |
160 mm |
6.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Acero inoxidable V2A (1.4301)
- Los extremos puntiagudos con estructura interior rugosa permiten manipular con seguridad diferentes tipos de muestras
- Las rugosidades del mango mejoran la firmeza de agarre
- Esta pinza de laboratorio está diseñada para realizar trabajos de precisión en los sectores químico, farmacéutico, cosmético y de alimentación y bebidas
Especificaciones
Afilada, recta | |
Afilada, recta | |
Forceps | |
Pinzas |
1 | |
Acero inoxidable (1,4301) | |
Alimentos | |
Standard |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Fórceps, acero inoxidable, afilados, rectos